Learn More
Lomeguatrib, MedChemExpress
Código de producto. 16485798
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485798 10 mg 10 miligramos
16411957 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485798 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13668
MedChemExpress Lomeguatrib is a O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) inhibitor, with IC50s of 9 nM in cell-free assay and ∼6 nM in MCF-7 cells.
Lomeguatrib is a O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) inhibitor, with IC50s of 9 nM in cell-free assay and ∼6 nM in MCF-7 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lomeguatrib
Forma física Solid
CAS 192441-08-0
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H8BrN5OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo PaTrin-2
Información de solubilidad DMSO : ≥ 56 mg/mL (171.69 mM)
SMILES NC1=NC(OCC2=CC(Br)=CS2)=C3N=CNC3=N1
Peso molecular (g/mol) 326.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.17
Porcentaje de pureza 98.0%