Learn More
Lomefloxicina, TRC
Código de producto. 30137388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137388 100 mg 100 miligramos
30133932 50 mg 50 miligramos
30007592 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL469418100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98079-51-7
Fórmula molecular C17 H19 F2 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 351.3479
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 1-Ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6,8-difluoro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinoline carboxylic acid, DM 10, DM 10 (bactericide), Lomefloxacin, SC 47111A
Nombre IUPAC 1-etil-6,8-difluoro-7-(3-metilpiperazina-1-il)-4-oxoxinolinina-3-carboxílico
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(N3CCNC(C)C3)c(F)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lomefloxacin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19F2N3O3/c1-3-21-8-11(17(24)25)16(23)10-6-12(18)15(13(19)14(10)21)22-5-4-20-9(2)7-22/h6,8-9,20H,3-5,7H2,1-2H3,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1394
Porcentaje de pureza >95%