Learn More
Cloruro de Lomefloxacina, TRC
Código de producto. 30134610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134610 50 mg 50 miligramos
30005361 1 g 1 g
30010705 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46941550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98079-52-8
Fórmula molecular C17 H19 F2 N3 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 387.81
Sinónimo Lomefloxacin Hydrochloride, 1-Ethyl-6,8-difluoro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, hydrochloride (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, monohydrochloride (9CI), Alkaflox, Bareon, Chimono, Lomebact, Lomef 400, Lomflox, Lomitas, Lomoxin, Maxaquin, Mazaquin, NY 198, Orchacin, SC 47111, Uniquin
Nombre IUPAC 1-etil-6,8-difluoro-7-(3-metilpiperazina-1-il)-4-oxoxinolinina-3-ácido carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(N3CCNC(C)C3)c(F)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lomefloxacin hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19F2N3O3.ClH/c1-3-21-8-11(17(24)25)16(23)10-6-12(18)15(13(19)14(10)21)22-5-4-20-9(2)7-22;/h6,8-9,20H,3-5,7H2,1-2H3,(H,24,25);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.1161