Learn More
Clorhidrato de lomefloxacino, Mikromol™
Código de producto. 17904426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17904426 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17904426 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0841.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de lomefloxacino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lomefloxacin hydrochloride
CAS 98079-52-8
Nombres de analitos o componentes Lomefloxacin hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H19 F2 N3 O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Lomefloxacin Hydrochloride, 1-Ethyl-6,8-difluoro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, hydrochloride (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, monohydrochloride (9CI), Alkaflox, Bareon, Chimono, Lomebact, Lomef 400, Lomflox, Lomitas, Lomoxin, Maxaquin, Mazaquin, NY 198, Orchacin, SC 47111, Uniquin
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19F2N3O3.ClH/c1-3-21-8-11(17(24)25)16(23)10-6-12(18)15(13(19)14(10)21)22-5-4-20-9(2)7-22;/h6,8-9,20H,3-5,7H2,1-2H3,(H,24,25);1H
SMILES Cl.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(N3CCNC(C)C3)c(F)c12
Nombre IUPAC ácido 1-etil-6,8-difluoro-7-(3-metilpiperazin-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 387.81
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 387,1161 g/mol
Mostrar más Show Less