Learn More
Lomefloxacin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16468316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468316 100 mg 100 miligramos
16412146 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0455
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Lomefloxacin (SC47111A) hydrochloride is a broad-spectrum quinolone antibiotic, with antimicrobial activity. Lomefloxacin hydrochloride is used for the research of respiratory tract infections, genitourinary infections, gastrointestinal infections, ENT infections, etc..
Lomefloxacin (SC47111A) hydrochloride is a broad-spectrum quinolone antibiotic, with antimicrobial activity. Lomefloxacin hydrochloride is used for the research of respiratory tract infections, genitourinary infections, gastrointestinal infections, ENT infections, etc..
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lomefloxacin hydrochloride
Forma física Solid
CAS 98079-52-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20ClF2N3O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SC47111A hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (25.79 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCN(C=C(C(O)=O)C1=O)C(C1=CC(F)=C2N(CCN3)CC3C)=C2F.Cl
Peso molecular (g/mol) 387.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.81
Porcentaje de pureza 99.93%