Learn More
LOM612, MedChemExpress
Código de producto. 16493238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493238 10 mg 10 miligramos
16469786 50 mg 50 miligramos
16465967 5 mg 5 miligramos
16454506 100 mg 100 miligramos
16432686 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101035
MedChemExpress LOM612 is a potent FOXO relocator, with an EC50 value of 1.5 μM in U2fox RELOC cells.
LOM612 is a potent FOXO relocator, with an EC50 value of 1.5 μM in U2fox RELOC cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LOM612
Forma física Solid
CAS 2173232-79-4
Color Red
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H10N2O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (23.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(SN=C2N(C)C)C(C3=CC=CC=C31)=O
Peso molecular (g/mol) 258.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.3
Porcentaje de pureza 98.68%