Learn More
Notrax Logo Washable™: alfombrilla con logotipo personalizado impreso
Código de producto. 17762488
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
85 x 60 cm
115 x 85 cm
150 x 85 cm
180 x 115 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17762488 85 x 60 cm cada uno
17772488 115 x 85 cm cada uno
17782488 150 x 85 cm cada uno
17792488 180 x 115 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17762488 Proveedor Notrax N.º de proveedor 190S0023WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.35€
    97.00€ / paquete de 1
    Ahorro 15.35€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Logo Washable™ Se puede personalizar completamente con BrilliantStep™ Tecnología de impresión de última generación que permite efectos tridimensionales, líneas finas y sombreado de colores, para que cada tapete tenga su imagen verdaderamente individual. El respaldo de caucho de nitrilo es lavable hasta 50 °C.
  • Felpudo de entrada con logotipo funcional y lavable que se puede personalizar por completo con BrilliantStep™ Impresión a todo color con combinaciones de colores casi infinitas
  • El tubo de friso de tipo penacho proporciona una verdadera profundidad de color y una superficie impenetrable, lo que lo hace más duradero, así como más eficaz para ocultar la suciedad y el tránsito de pies
  • El respaldo de caucho de nitrilo es lavable hasta 50 °C con un patrón de tacos para minimizar el movimiento en todas las superficies y mantener el tapete elevado en pisos duros para permitir el secado debajo.
  • Logo Washable™ Se puede personalizar completamente con BrilliantStep™ Tecnología de impresión de última generación que permite efectos tridimensionales, líneas finas y sombreado de colores, para que cada tapete tenga su imagen verdaderamente individual
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 85 x 60 cm
Modelo Friso
Color Blanco
Longitud (imperial) 2,8 ft
Longitud (métrico) 85 cm
Material Poliamida 6,6 de alta torsión
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm