Learn More
Notrax Logotipo Standard™: alfombrilla con logotipo impreso absorbente asequible
Código de producto. 17762018
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17762018 300 x 90 cm cada uno
17722018 90 x 60 cm cada uno
17732018 120 x 90 cm cada uno
17742018 150 x 90 cm cada uno
17752018 180 x 120 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17762018 Proveedor Notrax N.º de proveedor 193S0310WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.04€
    230.97€ / paquete de 1
    Ahorro 53.07€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Logo Standard™ Se puede personalizar completamente con BrilliantStep™ Tecnología de impresión de última generación que permite efectos tridimensionales, líneas finas y sombreado de colores, para que cada tapete tenga su imagen verdaderamente individual.
  • Logo Standard™ Es la solución ideal de tapete promocional para aplicaciones de trabajo liviano.
  • Usando BrilliantStep™ Impresión a todo color con combinaciones de colores casi infinitas, la superficie uniforme de terciopelo permite una impresión fina y una presentación de colores reales
  • Un dorso de vinilo duradero con acabado suave se adapta a cualquier superficie
  • Logo Standard™ Se puede personalizar completamente con BrilliantStep™ Tecnología de impresión de última generación que permite efectos tridimensionales, líneas finas y sombreado de colores, para que cada tapete tenga su imagen verdaderamente individual
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 300 x 90 cm
Modelo Friso
Color Logotipo
Longitud (imperial) 118 in
Longitud (métrico) 300 cm
Material Poliamida 6,6 de alta torsión
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 90 cm