Learn More
Notrax Logo Imperial™: alfombrilla con logotipo personalizado impreso absorbente
Description
- La alfombrilla de control de polvo multifuncional Logo Imperial™ de alta calidad está muy empenachada con un tubo de friso de tipo penacho para una profundidad de color real y una superficie impenetrable para garantizar una alta capacidad de absorción de agua y eliminación de suciedad para una solución altamente eficaz
- Un dorso de vinilo duradero con un acabado a suave se adapta a cualquier superficie
- Logo Imperial™ puede personalizar completamente con la tecnología de impresión de última generación BrilliantStep™ que permite efectos tridimensionales, líneas finas y sombreado de color, para que cada alfombrilla tenga su imagen verdaderamente individual
Specifications
Specifications
| Dimensiones (L x An) | 240 x 120 cm |
| Color | Logotipo |
| Longitud (imperial) | 94 in |
| Longitud (métrico) | 240 cm |
| Material | Poliamida 6,0 fibras |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 120 cm |