Learn More
Labconco™ Logic™ Carro de cultivo celular
Código de producto. 18844932 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Carro de cultivo celular Logic
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
18844932 Carro de cultivo celular Logic cada uno
1 options
Código de producto. 18844932 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 8024400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00€
    1760.87€ / paquete de 1
    Ahorro 144.13€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
El carrito de cultivo celular Logic proporciona un almacenamiento compacto para suministros comunes de cultivo celular, como pipetas serológicas, guantes, tejidos de laboratorio y desinfectantes. Proporciona acceso rápido y conveniente a suministros comunes de cultivo celular mientras se trabaja en una cabina de bioseguridad. El diseño compacto funciona bien en espacios pequeños.
  • Labconco Logic™ El carro está diseñado específicamente para proporcionar un almacenamiento cómodo y compacto de suministros comúnmente utilizados en gabinetes de seguridad biológica, como pipetas serológicas, guantes, pañuelos de laboratorio y desinfectantes.
  • Diseñado para adaptarse debajo de los gabinetes de bioseguridad de la serie Logic.
  • Construcción de HDPE para mayor durabilidad y facilidad de limpieza.
  • El compartimento superior dispensa y almacena de 3 a 4 cajas de guantes y dispensa pañuelos de laboratorio pequeños o grandes.
  • Tres compartimentos proporcionan fácil acceso a las pipetas serológicas.
  • Cajón de almacenamiento.
  • Compartimento de almacenamiento grande y abierto.
Accesorios disponibles (se venden por separado):
  • El inserto de pipeta divide el área de almacenamiento inferior en seis compartimentos adicionales para almacenar pipetas serológicas adicionales (01-812-404).
  • El accesorio de estante lateral agrega almacenamiento adicional de botellas, desinfectantes o guantes dispensadores al lado derecho y/o izquierdo del carrito (01-812-403).
  • El accesorio de estante interior divide el área de almacenamiento inferior para mayor flexibilidad (01-812-405).
Especificaciones
Descripción Proporciona un almacenamiento compacto para suministros comunes de cultivo celular, como pipetas serológicas, guantes, tejidos de laboratorio y desinfectantes.
Anchura (métrico) interior 59.7 cm
Tipo de producto Estación de trabajo
Altura (imperial) 27 in
Anchura exterior (imperial) 23,5 in
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Anchura exterior (métrico) 59.7 cm
Puertos Ninguno
Altura (métrico) 68.6 cm
Anchura (imperial) interior 23,5 in
Para utilizar con (equipo) Carro de cultivo celular Logic
Fondo (imperial) 19 in
Fondo exterior (imperial) 19 in
Fondo (métrico) 48.3 cm
Fondo exterior (métrico) 48.3 cm