Learn More
Labconco™ Logic™ Accesorio de estante lateral para carro de cultivo celular
Código de producto. 30280808 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Carro de cultivo celular Logic
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30280808 Carro de cultivo celular Logic cada uno
1 options
Código de producto. 30280808 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 8024700
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Dos estantes laterales que se fijan al lado derecho y/o izquierdo del carrito de cultivo celular Logic. Los estantes se pueden utilizar para guardar botellas adicionales o para dispensar guantes de distintos tamaños. Cada carrito puede tener hasta cuatro estantes.
  • Incluye dos estantes y herrajes para su instalación.
  • Los estantes se pueden colocar en el lado derecho o izquierdo.
  • El carrito puede acomodar hasta 4 estantes en total (dos en el lado derecho y dos en el lado izquierdo).
Especificaciones
Descripción Dos estantes laterales para accesorios para almacenamiento adicional en el carrito de cultivo celular Logic. Se pueden colocar dos estantes en el lado derecho e izquierdo del carrito.
Anchura (métrico) interior 39.4 cm
Tipo de producto Cesta de utilidades
Altura (imperial) 4 in
Anchura exterior (imperial) 15,5 in
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Anchura exterior (métrico) 39.4 cm
Incluye Dos estantes, herrajes de instalación
Puertos Ninguno
Altura (métrico) 10.2 cm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 15,5 x 3 x 4 in.
Anchura (imperial) interior 15,5 in
Para utilizar con (equipo) Carro de cultivo celular Logic