Learn More
Labconco™ Logic™ Accesorio de inserción de pipeta para carro de cultivo celular
Código de producto. 30280809 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Carro de cultivo celular Logic
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30280809 Carro de cultivo celular Logic cada uno
1 options
Código de producto. 30280809 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 8024600
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Divide el área de almacenamiento inferior del Logic Cell Culture Cart en seis compartimentos para almacenar pipetas serológicas de varios tamaños.
  • El inserto agrega seis compartimentos al área de almacenamiento inferior del carro de cultivo celular Logic.
  • Ideal para almacenamiento adicional de pipetas serológicas.
Especificaciones
Descripción El accesorio de inserción de pipeta agrega 6 compartimentos adicionales para almacenar pipetas serológicas de varios tamaños en el carrito de cultivo celular Logic.
Anchura (métrico) interior 39.4 cm
Tipo de producto Inserto de pipeta
Anchura exterior (imperial) 15,5 in
Anchura exterior (métrico) 39.4 cm
Incluye Inserto de pipeta, instrucciones de instalación
Anchura (imperial) interior 15,5 in
Para utilizar con (equipo) Carro de cultivo celular Logic
Fondo (imperial) 15,5 in
Fondo (métrico) 39.4 cm