Learn More
Labconco™ Logic™ Accesorio de estante interior para carro de cultivo celular
Código de producto. 30280810 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Carro de cultivo celular Logic
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30280810 Carro de cultivo celular Logic cada uno
1 options
Código de producto. 30280810 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 8024500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    180.38€ / paquete de 1
    Ahorro 2.62€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Divide el área de almacenamiento inferior del carro de cultivo celular Logic para mayor flexibilidad y altura ajustable.
  • Incluye estante y herrajes para instalación.
  • Altura ajustable.
Especificaciones
Descripción El estante interior del carrito de cultivo celular Logic divide el área de almacenamiento inferior del carrito de cultivo celular Logic para mayor flexibilidad y altura ajustable.
Anchura (métrico) interior 39.6 cm
Tipo de producto Estante colgante
Altura (imperial) 0,5 in
Anchura exterior (imperial) 15,6 in
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Anchura exterior (métrico) 39.6 cm
Puertos Ninguno
Altura (métrico) 1.3 cm
Anchura (imperial) interior 15,6 in
Para utilizar con (equipo) Carro de cultivo celular Logic