Learn More
Loganin, TRC
Código de producto. 30475931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475931 10 mg 10 miligramos
30471343 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46940510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18524-94-2
Fórmula molecular C17 H26 O10
Peso molecular (g/mol) 390.38
Sinónimo (1S,4aS,6S,7R,7aS)-1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1,4a,5,6,7,7a-hexahydro-6-hydroxy-7-methylcyclopenta[c]pyran-4-carboxylic Acid Methyl Ester, (-)-Loganin, Loganoside, (1S)-1α-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1,4aα,5,6,7,7aα-hexahydro-6α-hydroxy-7α-methylcyclopenta[c]pyran-4-carboxylic Acid Methyl Ester, 7-Hydroxy-6-desoxyverbenalin, NSC 606403
Nombre IUPAC metil (1S,4aS,6S,7R,7aS)-6-hidroxi-7-metil-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxano-2-il]oxi-1,4a,5,6,7,7a-hexahidrociclopenta[c]piran-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]3[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@H]13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loganin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26O10/c1-6-9(19)3-7-8(15(23)24-2)5-25-16(11(6)7)27-17-14(22)13(21)12(20)10(4-18)26-17/h5-7,9-14,16-22H,3-4H2,1-2H3/t6-,7+,9-,10+,11+,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1526