Learn More
Loganin, MedChemExpress
Código de producto. 16469096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469096 100 mg 100 miligramos
16454847 50 mg 50 miligramos
16419008 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16469096 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0512
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Loganin, a major iridoid glycoside obtained from Corni fructus, has been shown to have anti-inflammatory and anti-shock effects.
Loganin, a major iridoid glycoside obtained from Corni fructus, has been shown to have anti-inflammatory and anti-shock effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loganin
CAS 18524-94-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H26O10
Cantidad 100 mg
Sinónimo Loganoside
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (128.08 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@](O[C@@H]1CO)([H])O[C@H]2[C@@]([C@H]3C)([H])[C@@](C[C@@H]3O)([H])C(C(OC)=O)=CO2
Peso molecular (g/mol) 390.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death