Learn More
Loganetin, MedChemExpress
Código de producto. 16481728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481728 5 mg 5 miligramos
16479298 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481728 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN3373
MedChemExpress Loganetin is a non-toxic natural product that may be applied in the antibacterial drug development for treating multidrug-resistant Gram negative infections.
Loganetin is a non-toxic natural product that may be applied in the antibacterial drug development for treating multidrug-resistant Gram negative infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loganetin
CAS 29748-10-5
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H16O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1095.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(C1=CO[C@@H](O)[C@@]2([H])[C@]1([H])C[C@H](O)[C@@H]2C)=O
Peso molecular (g/mol) 228.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.24
Porcentaje de pureza 98.19%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation