Learn More
Lofexidine, MedChemExpress
Código de producto. 16434537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16434537 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16434537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1052A
MedChemExpress Lofexidine is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Lofexidine is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lofexidine
CAS 31036-80-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12Cl2N2O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (241.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=NCCN1)OC2=C(Cl)C=CC=C2Cl
Peso molecular (g/mol) 259.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.13
Porcentaje de pureza 98.38%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation