Learn More
Clorhidrato de lofexidina, TRC
Código de producto. 30481322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481322 50 mg 50 miligramos
30479654 5 mg 5 miligramos
30474939 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481322 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46939050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21498-08-8
Fórmula molecular C11 H12 Cl2 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 295.59
Sinónimo 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Lofexidine hydrochloride, Loxacor, MDL 14042
Nombre IUPAC 2-[1-(2,6-diclorofenoxi)etilo]-4,5-dihidro-1H-imidazol; Cloruro
SMILES Cl.CC(Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lofexidine Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0093