Learn More
Clorhidrato de lofexidina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de lofexidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lofexidine Hydrochloride |
| CAS | 21498-08-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Lofexidine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H12 Cl2 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Lofexidine hydrochloride, Loxacor, MDL 14042 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H |
| SMILES | Cl.CC(Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2 |
| Nombre IUPAC | 2-[1-(2,6-diclorofenoxi)etil]-4,5-dihidro-1H-imidazol;clorhidrato |
| Mostrar más |