Learn More
Lofexidine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16424537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16424537 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16424537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1052
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Lofexidine (hydrochloride) is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Lofexidine (hydrochloride) is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lofexidine hydrochloride
CAS 21498-08-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13Cl3N2O
Cantidad 50 mg
Sinónimo Baq-168 MDL-14042
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (338.31 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (338.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=NCCN1)OC2=C(Cl)C=CC=C2Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 295.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.59
Porcentaje de pureza 98.36%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism