Learn More
Clorhidrato de lofexidina, LoGiCal
Código de producto. 30457412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457412 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457412 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1898.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lofexidine Hydrochloride
CAS 21498-08-8
Nombres de analitos o componentes Lofexidine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H12 Cl2 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Lofexidine hydrochloride, Loxacor, MDL 14042
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CC(Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2
Nombre IUPAC 2-[1-(2,6-diclorofenoxi)etil]-4,5-dihidro-1H-imidazol;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 295.59
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294,0093 g/mol