Learn More
Lofexidine hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
Alpha-2 adrenergic agonist
130.00€ - 499.00€
| CAS | 21498-08-8 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C11H13Cl3N2O |
| Peso molecular (g/mol) | 295.588 |
| Número MDL | MFCD00917022 |
| Clave InChI | DWWHMKBNNNZGHF-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | lofexidine hydrochloride, lofexidine hcl, lofetensin, loxacor, lofexidine.hcl, loxacor hydrochloride, lofetensin hydrochloride, 2-1-2,6-dichlorophenoxy ethyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, lofexidine hydrochloride usan |
| PubChem CID | 30667 |
| Nombre IUPAC | 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride |
| SMILES | CC(C1=NCCN1)OC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15446109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63960.03 |
1g |
130.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15456109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63960.06 |
5g |
499.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 21498-08-8 | |
| 295.588 | |
| DWWHMKBNNNZGHF-UHFFFAOYSA-N | |
| 30667 | |
| CC(C1=NCCN1)OC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.Cl |
| C11H13Cl3N2O | |
| MFCD00917022 | |
| lofexidine hydrochloride, lofexidine hcl, lofetensin, loxacor, lofexidine.hcl, loxacor hydrochloride, lofetensin hydrochloride, 2-1-2,6-dichlorophenoxy ethyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, lofexidine hydrochloride usan | |
| 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride |
Especificaciones
| Lofexidine hydrochloride | |
| C11H13Cl3N2O | |
| UN2811 | |
| lofexidine hydrochloride, lofexidine hcl, lofetensin, loxacor, lofexidine.hcl, loxacor hydrochloride, lofetensin hydrochloride, 2-1-2,6-dichlorophenoxy ethyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, lofexidine hydrochloride usan | |
| CC(C1=NCCN1)OC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.Cl | |
| 295.588 | |
| 295.6 |
| 21498-08-8 | |
| MFCD00917022 | |
| 14,5558 | |
| DWWHMKBNNNZGHF-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride | |
| 30667 | |
| ≥98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold