Learn More
Lofexidine hydrochloride, 98+%
Código de producto. 15456109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456109 5 g 5 g
15446109 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63960.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Alpha-2 adrenergic agonist | CAS: 21498-08-8 | C11H13Cl3N2O | 295.588 g/mol
Alpha-2 adrenergic agonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21498-08-8
Fórmula molecular C11H13Cl3N2O
Peso molecular (g/mol) 295.588
Número MDL MFCD00917022
Clave InChI DWWHMKBNNNZGHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lofexidine hydrochloride, lofexidine hcl, lofetensin, loxacor, lofexidine.hcl, loxacor hydrochloride, lofetensin hydrochloride, 2-1-2,6-dichlorophenoxy ethyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, lofexidine hydrochloride usan
PubChem CID 30667
Nombre IUPAC 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
SMILES CC(C1=NCCN1)OC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lofexidine hydrochloride
Punto de fusión 225°C to 232°C
Color Yellow
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Índice Merck 14,5558
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.6
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Crystalline Powder