Learn More
Clorhidrato de lofexidina-d4, TRC
Código de producto. 30483399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483399 10 mg 10 miligramos
30470698 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30483399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46939210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1206845-57-9
Fórmula molecular C11 2H4 H8 Cl2 N2
Peso molecular (g/mol) 247.16
Sinónimo Lofexidine-d4
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetradeuterio-2-[1-(2,6-diclorofenil)etilo]-1H-imidazol
SMILES [2H]C1([2H])NC(=NC1([2H])[2H])C(C)c2c(Cl)cccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lofexidine-d4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12Cl2N2/c1-7(11-14-5-6-15-11)10-8(12)3-2-4-9(10)13/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15)/i5D2,6D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0629
Porcentaje de pureza >95%