Learn More
Lofepramina, TRC
Código de producto. 30009245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009245 5 mg 5 miligramos
30010337 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4693805MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23047-25-8
Fórmula molecular C26 H27 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 418.96
Sinónimo Acetophenone, 4'-chloro-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]- (8CI), 1-(4-Chlorophenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]ethanone, 5-[3-[N-Methyl-N-(p-chlorophenacyl)amino]propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, Amplit, Leo 640, Lofepramine, Lomont, Lopramine, Ethanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]-
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-2-[3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-il)propil-metilamino]etanol
SMILES CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)CC(=O)c4ccc(Cl)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lofepramine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H27ClN2O/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.1812