Learn More
Clorhidrato de lofepramina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de lofepramina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lofepramine Hydrochloride |
| CAS | 26786-32-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Lofepramine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H27 Cl N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ethanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]-, hydrochloride (1:1), Acetophenone, 4'-chloro-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]-, monohydrochloride (8CI), Ethanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]-, monohydrochloride (9CI), Gamanil, Gamonil, Leo 640 hydrochloride, Lofepramine hydrochloride, Lopramine hydrochloride, Timelit, Tymelyt, WHR 2908A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H27ClN2O.ClH/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29;/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)CC(=O)c4ccc(Cl)cc4 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenil)-2-[3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)propil-metilamino]etanona;clorhidrato |
| Mostrar más |