Learn More
Lodoxamide tromethamine, MedChemExpress
Código de producto. 16439567
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16439567 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16439567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16289
MedChemExpress Lodoxamide tromethamine (U-42585E) is a medication for the treatment of prophylaxis of mast cell-mediated allergic disease.
Lodoxamide tromethamine (U-42585E) is a medication for the treatment of prophylaxis of mast cell-mediated allergic disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lodoxamide tromethamine
Forma física Solid
CAS 63610-09-3
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H28ClN5O12
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo U-42585E
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (36.11 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N#CC1=CC(NC(C(O)=O)=O)=C(Cl)C(NC(C(O)=O)=O)=C1.OCC(CO)(N)CO.OCC(CO)(N)CO
Peso molecular (g/mol) 553.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 553.9
Porcentaje de pureza 95.88%