Learn More
Lodoxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lodoxamide |
| CAS | 53882-12-5 |
| Fórmula molecular | C11 H6 Cl N3 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Acetic acid, 2,2'-[(2-chloro-5-cyano-1,3-phenylene)diimino]bis[2-oxo-, 2,2'-[(2-Chloro-5-cyano-1,3-phenylene)diimino]bis[2-oxoacetic acid], Lodoxamide, Thilomide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H6ClN3O6/c12-7-5(14-8(16)10(18)19)1-4(3-13)2-6(7)15-9(17)11(20)21/h1-2H,(H,14,16)(H,15,17)(H,18,19)(H,20,21) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)Nc1cc(cc(NC(=O)C(=O)O)c1Cl)C#N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-cloro-5-ciano-3-(oxaloamino)anilino]-2-oxoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 311.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.9945 |