Learn More
Lodoxamide, MedChemExpress
Código de producto. 16486426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486426 100 mg 100 miligramos
16481116 200 mg 200 miligramos
16478627 5 mg 5 miligramos
16452157 50 mg 50 miligramos
16436018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14270
MedChemExpress Lodoxamide (U-42585E free acid) is an antiallergic compound acting as a mast-cell stabilizer for the treatment of asthma and allergic conjunctivitis.
Lodoxamide (U-42585E free acid) is an antiallergic compound acting as a mast-cell stabilizer for the treatment of asthma and allergic conjunctivitis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lodoxamide
Forma física Solid
CAS 53882-12-5
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H6ClN3O6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo U-42585E free acid
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (160.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C(NC1=C(Cl)C(NC(C(O)=O)=O)=CC(C#N)=C1)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 311.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.63
Porcentaje de pureza 98.0%