Learn More
Lodenafil, MedChemExpress
Código de producto. 16495088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495088 10 mg 10 miligramos
16451327 50 mg 50 miligramos
16427817 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY123210
MedChemExpress Lodenafil is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor for the treatment of erectile dysfunction (ED).
Lodenafil is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor for the treatment of erectile dysfunction (ED).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lodenafil
CAS 139755-85-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H32N6O5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Hydroxyhomosildenafil
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (495.44 mM)
SMILES O=C1C2=C(NC(C3=CC(S(=O)(N4CCN(CC4)CCO)=O)=CC=C3OCC)=N1)C(CCC)=NN2C
Peso molecular (g/mol) 504.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.6
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation