Learn More
Carbonato de lodenafilo, TRC
Código de producto. 30137061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137061 100 mg 100 miligramos
17952985 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137061 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL469300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 398507-55-6
Fórmula molecular C47 H62 N12 O11 S2
Peso molecular (g/mol) 1035.2
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5,5'-[carbonylbis[oxy-2,1-ethanediyl-4,1-piperazinediylsulfonyl(6-ethoxy-3,1-phenylene)]]bis[1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 1-Piperazineethanol, 4-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-, carbonate (2:1) (ester) (9CI), Lodenafil carbonate
Nombre IUPAC carbonato bis[2-[4-[4-etoxi-3-(1-metil-7-oxo-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-5-il)fenil]sulfonilpiperazina-1-il]etilo] carbonato
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CCOC(=O)OCCN5CCN(CC5)S(=O)(=O)c6ccc(OCC)c(c6)C7=Nc8c(CCC)nn(C)c8C(=O)N7)CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lodenafil Carbonate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C47H62N12O11S2/c1-7-11-35-39-41(54(5)52-35)45(60)50-43(48-39)33-29-31(13-15-37(33)67-9-3)71(63,64)58-21-17-56(18-22-58)25-27-69-47(62)70-28-26-57-19-23-59(24-20-57)72(65,66)32-14-16-38(68-10-4)34(30-32)44-49-40-36(12-8-2)53-55(6)42(40)46(61)51-44/h13-16,29-30H,7-12,17-28H2,1-6H3,(H,48,50,60)(H,49,51,61)
Formula Weight (peso de la fórmula) 1034.4102
Porcentaje de pureza >95%