Learn More
Lodelaben, MedChemExpress
Código de producto. 16495607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16495607 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16495607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100240
MedChemExpress Lodelaben is a human neutrophil elastase inhibitor with an IC50 and Ki of 0.5 and 1.5 μM, respectively.
Lodelaben is a human neutrophil elastase inhibitor with an IC50 and Ki of 0.5 and 1.5 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lodelaben
Forma física Solid
CAS 111149-90-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H41ClO3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo SC-39026 Declaben
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C(O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 425.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.04
Porcentaje de pureza 95.0%