Learn More
Thermo Scientific Chemicals Goma de garrofín
Código de producto. 17271262 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17271262 1 kg 1 Kg
17281262 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17271262 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466670010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9000-40-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9000-40-2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Goma de soja de langosta
Cantidad 1 kg