Learn More
Locostatina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476379 50 mg 50 miligramos
15466379 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64425.MF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 133812-16-5 | C14H15NO3 | 245.278 g/mol
Locostatin is a cell permeable, potent inhibitor of Raf kinase inhibitor protein (RKIP)/Raf1 kinase interaction and an inhibitor of cell migration
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • La locostatina es un potente inhibidor permeable de la proteína inhibidora de la raf quinasa (RKIP)/interacción de la quinasa Raf1 y un inhibidor de la migración celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133812-16-5
Fórmula molecular C14H15NO3
Peso molecular (g/mol) 245.278
Número MDL MFCD00278769
Clave InChI UTZAFVPPWUIPBH-QSLRECBCSA-N
Sinónimo locostatin, s-4-benzyl-3-but-2-enoyl oxazolidin-2-one, s,e-4-benzyl-3-but-2-enoyl oxazolidin-2-one, 4s-n-crotonyl-4-benzyl-2-oxazolidinone, 4s-3-e-but-2-enoyl-4-benzyl-2-oxazolidinone, 4s-4-benzyl-3-e-but-2-enoyl-1,3-oxazolidin-2-one, cell sheet migration inhibitor, locostatin, 4s-4-benzyl-3-2e-but-2-enoyl-1,3-oxazolidin-2-one, locostatin hplc, 3-crotonyl-4beta-benzyloxazolidine-2-one
PubChem CID 5702600
Nombre IUPAC (4S)-4-bencil-3-[(E)-but-2-enoilo]-1,3-oxazolidina-2-ona
SMILES CC=CC(=O)N1C(COC1=O)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Locostatin
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.27
Forma física Polvo