Learn More
Brady™ Estación de bloqueo
Código de producto. 11771865
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
591 mm
660 mm
762 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11771865 660 mm cada uno
11781865 591 mm cada uno
11761865 762 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11771865 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 050994
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estación de bloqueo construida en poliestireno blanco resistente con orificios pretaladrados para un fácil montaje en la pared.
  • Orificios estilo tablero perforado para ganchos perforados en la parte posterior (34 ganchos suministrados de manera estándar).
  • El riel de cerradura incorporado admite entre 10 y 15 cerraduras, según el tamaño de la cerradura.
  • La estación se suministra sin contenido.
Especificaciones
Tipo de producto Estación de bloqueo
Color Blanco
Material Poliestireno
Fondo (imperial) 5 in
Fondo (métrico) 127 mm
Descripción Estaciones de bloqueo ajustables - Estación de bloqueo grande
Dimensiones (Pr x An x Al) 127 x 495 x 660 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 26 in
Altura (métrico) 660 mm
Incluye La estación se suministra sin contenido
Cantidad 1 unidad
Tamaño Grande
Anchura (imperial) 19,5 in
Anchura (métrico) 495 mm