Learn More
Brady™ Kit básico de bloqueo
Código de producto. 15653547 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo/plata
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15653547 Rojo/plata cada uno
1 options
Código de producto. 15653547 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 806183
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
El kit de bloqueo combinado ofrece todo lo que necesita para bloquear los puntos de control mecánicos y eléctricos más comunes.
  • Kit para bloqueo eléctrico y de válvulas
Especificaciones
Alternate Part Number Kit de inicio de bloqueo (NL)
Color Rojo/plata
Incluye 1 unidad de sujeción de base de bloqueo de válvula universal grande 050899, 1 brazo de bloqueo grande 065403, 1 fijación de cable con cable revestido 051395 de 2,44 m, diámetro del cable 3,25 mm, 1 dispositivo de bloqueo de válvula de compuerta ajustable 064057, 1 cable de bloqueo multiuso con cable de metal revestido de vinilo 050943 de 2,44 m, dispositivos de bloqueo para conexiones de enchufe 065675, grande, 1 dispositivo de bloqueo de disyuntor sin orificio 065396 de 277 V, 1 disyuntor sin orificio 065397 de 480-600 V, 1 kit de bloqueo de disyuntor 090891 de 480-600 V, 1 kit de demostración de bloqueo de disyuntor mini 805853, 1 pin de bloqueo de nailon 236916, 6 candados de seguridad 051339, estándar, 12 cierres de seguridad 805840, 1 bolsa de lona de bloqueo 099162, 10 etiquetas NO UTILIZAR 2562395 del departamento de mantenimiento (DE), 1 marcador permanente 087052 - fino