Learn More
Brady™ Bolsa de lona de bloqueo
Código de producto. 11761955 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul/negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11761955 Azul/negro cada uno
1 options
Código de producto. 11761955 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 099162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    108.66€ / paquete de 1
    Ahorro 3.34€
    2% Descuento
En stock
Crea tus propios kits de bloqueo llenando la bolsa de lona con el contenido que elijas. La bolsa de lona Lockout está hecha de poliéster de 600 deniers con una correa de hombro extraíble de 95 cm y 8 bolsillos interiores.
  • Contenido no incluido.
Especificaciones
Tipo de producto Bolsa de lona
Color Azul/negro
Material 600D Poliéster
Fondo (imperial) 8,5 in
Fondo (métrico) 125 mm
Descripción Bolsa de lona de bloqueo
Dimensiones (L x An) 420 x 215 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 215 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 16,5 in
Anchura (métrico) 420 mm