Learn More
Brady™ Marco de señal de bloqueo
Código de producto. 11751935 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Texto mostrado:
Vacío
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Texto mostrado Tamaño de la unidad
11751935 Vacío cada uno
1 options
Código de producto. 11751935 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 077210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.65€
    23.24€ / paquete de 1
    Ahorro 0.41€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
El marco de letrero Lock-in se fija a la parte superior de un BradyCone™ y es ideal para mostrar sus etiquetas de pictogramas para alertar a los trabajadores sobre peligros específicos.
  • El marco es rojo y mide 10 in de alto cuando está conectado al cono.
Especificaciones
Tipo de producto Marco de señal de bloqueo
Color Rojo
Dimensiones (L x An) 210 x 210 mm
Texto mostrado Vacío
Para utilizar con (aplicación) Control de tráfico
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 8,25 in
Anchura (métrico) 210 mm