Learn More
Brady™ Cadena de bloqueo
Código de producto. 11721645 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
6 m
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11721645 6 m 1 paquete
1 options
Código de producto. 11721645 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 077207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.80€
    59.77€ / paquete de 1
    Ahorro 1.03€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Las cadenas de bloqueo son una forma rápida y sencilla de crear una barricada para peatones con BradyCone™ Sistema de alerta.
  • Las cadenas están hechas de eslabones de plástico amarillo y se bloquean directamente en el cono.
Especificaciones
Tipo de producto Cadena de bloqueo
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Control de tráfico
Longitud (imperial) 20 ft.
Longitud (métrico) 6 m
Cantidad 1 unidad