Learn More
Brady™ Tablero de la estación de bloqueo
Código de producto. 11751865 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
292 mm
342 mm
546 mm
597 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11751865 546 mm cada uno
11741865 597 mm cada uno
11721865 292 mm cada uno
11731865 342 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11751865 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 050992
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00€
    445.33€ / paquete de 1
    Ahorro 69.67€
    13% Descuento
En stock
Un programa de bloqueo exitoso comienza con los dispositivos correctos almacenados en los lugares correctos y este tablero de estación de bloqueo es la solución ideal para comenzar.
  • No se incluyen etiquetas, candados ni pasadores.
Especificaciones
Tipo de producto Tablero de 36 cerraduras
Alternate Part Number 36-CERRADURAS
Color Amarillo
Material Acrílico
Fondo (imperial) 0,19 in
Fondo (métrico) 4.76 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 4,76 x 597 x 546 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 21,5 in
Altura (métrico) 546 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 23,5 in
Anchura (métrico) 597 mm