Learn More
Brady™ Tablero de la estación de bloqueo
Código de producto. 11741865
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
292 mm
342 mm
546 mm
597 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11741865 597 mm cada uno
11721865 292 mm cada uno
11731865 342 mm cada uno
11751865 546 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11741865 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 050991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    391.71€ / paquete de 1
    Ahorro 57.29€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un programa de bloqueo exitoso comienza con los dispositivos correctos almacenados en los lugares correctos y este tablero de estación de bloqueo es la solución ideal para comenzar.
  • No se incluyen etiquetas, candados ni pasadores.
Especificaciones
Tipo de producto Tablero de 24 cerraduras
Alternate Part Number 24-CERRADURAS
Color Amarillo
Material Acrílico
Fondo (imperial) 0,19 in
Fondo (métrico) 4.76 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 4,76 x 292 x 597 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 23,5 in
Altura (métrico) 597 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 11,5 in
Anchura (métrico) 292 mm