Learn More
Brady™ Tablero de la estación de bloqueo
Descripción
- No se incluyen etiquetas, candados ni pasadores.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tablero de 12 cerraduras |
| Alternate Part Number | 12-CERRADURAS |
| Color | Amarillo |
| Material | Acrílico |
| Fondo (imperial) | 0,19 in |
| Fondo (métrico) | 4.76 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 4,76 x 342 x 342,9 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Bloqueo y etiquetado |
| Altura (imperial) | 13,5 in |
| Altura (métrico) | 342 mm |
| Mostrar más |