Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de gradillas y cajas Locator™ Plus
Código de producto. 11776359 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
71 L
121 L
121 l
184 L
Modelo:
Localizador 4 Plus
Localizador 6 Plus
Locator 8 Plus
Locator Jr. Plus
Incluye:
Con monitor de nivel
Sin monitor de nivel
Capac. viales:
2000
4000
6000
Tamaño de la unidad:
1 PCS
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Incluye Capac. viales Tamaño de la unidad
11776359 71 L Locator Jr. Plus Con monitor de nivel 2000 1 PCS
10307713 121 L Localizador 4 Plus Con monitor de nivel 4000 1 PCS
11716369 184 L Localizador 6 Plus Con monitor de nivel 6000 1 PCS
11736369 121 l Locator 8 Plus Con monitor de nivel 2000 1 PCS
10063553 71 L Locator Jr. Plus Sin monitor de nivel 2000 1 PCS
10533874 121 L Localizador 4 Plus Sin monitor de nivel 4000 1 PCS
10398533 121 L Locator 8 Plus Sin monitor de nivel 2000 1 PCS
10028132 184 L Localizador 6 Plus Sin monitor de nivel 6000 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11776359 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CY509106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8156.86€
    6322.48€ / paquete de 1
    Ahorro 1834.38€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Almacene de forma económica hasta 6.000 muestras en el sistema de gradilla y caja Locator 6 que simplifica la recuperación de muestras y tiene un consumo mínimo de nitrógeno líquido.
Almacene de forma económica hasta 6000 muestras en el sistema de gradillas y cajas Thermo Scientific™ Locator™ Plus que simplifica la recuperación de muestras y tiene un consumo mínimo de nitrógeno líquido. Este sistema indexado está disponible con o sin monitor de nivel ultrasónico.
Características:
  • Su diseño compacto minimiza las necesidades de espacio y permite aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento.
  • Apto para métodos de mantenimiento de registros de inventario manuales e informatizados.
  • Uniformidad extraordinaria de temperaturas: las muestras se almacenan por debajo de los -180 °C, aunque solo queden menos de 5 cm de nitrógeno líquido en el recipiente.
  • Si el nivel de nitrógeno rebasa el intervalo de seguridad se acciona una alarma sonora; cuenta con contactos de alarmas remotas de seco para una monitorización remota.
  • El aislamiento por vacío avanzado minimiza la evaporación del nitrógeno líquido y reduce los costes de funcionamiento.
  • Bloqueo seguro que evita el acceso no autorizado.
Locator 4 Plus y Locator 8 Plus:
  • Con control de nivel
  • Diámetro externo: 55,8 cm; Altura 100,3 cm
Locator Jr. Plus:
  • Sin monitor de nivel
  • Diámetro externo: 55,9cm; altura: 67,9cm
Locator 6 Plus:
  • Sin monitor de nivel
  • Diámetro externo: 66 cm; Altura 100,3 cm
Nota:
La capacidad de almacenamiento de viales especificada presupone que los viales criogénicos Thermo Scientific™ Nalgene™ son de 1,2/2 ml.
Incluye:
Gradillas indexadas de acero inoxidable diseñadas para el uso con las cajas criogénicas Nalgene™ de 5 cm; hay disponibles gradillas de mayor tamaño para ampollas de 5 ml en los modelos Locator Jr. Plus y Locator 4 Plus. Disponible con o sin control de nivel de nitrógeno líquido (el control instalado de fábrica opcional se puede adquirir por separado).
Requiere:
Cajas criogénicas Thermo Scientific Nalgene (se piden por separado)
Compatible con:
  • Cajas, Nalgene, 2 ″ para viales de 1,0 y 1,5 ml; 100 viales por caja, envase de 10 (CS509X24)
  • Cajas, Nalgene, 5 cm (2 ″) para viales de 2 ml; 81 viales por caja, envase de 40 (CS509X4); envase de 20 (CS509X5)
  • Cajas, Nalgene, 10,16 cm (4″) para viales de 5 ml; 81 viales por caja, c/u (CS509X10)
  • Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
  • Ventosas, 2 recambios para CryoClaw (AY509X19)
  • Diario (LT509X5)
  • Control de nivel instalado por el cliente: CN509X3-70 (120V, Jr.); CN509X6-70 (120V, 4); CN509X10-70 (120V, 6); CN509X9-70 (120V, 8); CN509X1-70 (220V, Jr.); CN509X4-70 (220V, 4); CN509X11-70 (220V, 6); CN509X7-70 (220V, 8)
  • Rack para viales de 5,0 ml (no incluye cajas) (HR509X19A)
  • Viales, 1 ml, envase de 500 (AY509X32)
  • Viales, criogénicos, 1,2 ml, envase de 500, 1,2 ml (AY509X13)
  • Viales, 1,5 ml, envase de 500 (AY509X33)
  • Viales criogénicos, 2,0 ml, envase de 500, 2,0 ml (AY509X12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Dewar de LN2 de llenado manual
Capacidad (imperial) 2,507 cu. ft.
Capacidad (métrico) 71 L
Intervalo de temperatura Por debajo de -180°C
Aislamiento Vacío
Certificaciones/conformidad CE, CSA
Incluye Con monitor de nivel
Modelo Locator Jr. Plus
Tiempo contención estático 83 días
Altura exterior (imperial) 26,75 in.
Altura exterior (métrico) 67,9 cm
Diámetro (imperial) 22 in.
Diámetro del interior del cuello (imperial) 8,5 in.
Diámetro (métrico) 55,9 cm
Diámetro del interior del cuello (métrico) 21,5 cm
Opciones de vigilancia Nivel ultrasónico
Tensión 220 V
Requisitos eléctricos 220 V 50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Consumo energético 0.85L
Capac. viales 2000
Peso con embalaje (imperial) 91 lb.
Peso con embalaje (métrico) 41,3 kg
Admite Muestras (2000)
Capacidad de la gradilla 4