Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas criogénicos de gradilla y caja Locator™
Código de producto. 11825392 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Viales (1600, 100/Caja)
Viales (1800, 25/caja)
Viales (3600, 100/Caja)
Opciones de vigilancia:
Alarma, grabadora
Nivel ultrasónico
Tensión:
220 V
No aplica
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Opciones de vigilancia Tensión Tamaño de la unidad
11825392 Viales (3600, 100/Caja) Nivel ultrasónico 220 V 1 PCS
10790520 Viales (1600, 100/Caja) Nivel ultrasónico 220 V 1 PCS
10579712 Viales (1600, 100/Caja) Alarma, grabadora No aplica 1 PCS
10103362 Viales (3600, 100/Caja) Alarma, grabadora No aplica 1 PCS
10432962 Viales (1800, 25/caja) Alarma, grabadora No aplica 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11825392 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CY509107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8305.00€
    7038.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1267.00€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-05-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recupere muestras celulares de forma rápida y sencilla con estos sistemas criogénicos de gradilla y caja.
Recupere muestras celulares de forma rápida y sencilla con los sistemas criogénicos de rack y caja Thermo Scientific™ Locator™, que disponen de un diseño exclusivo de rack colgante y caja con reticuladda, un aislamiento por vacío avanzado, una uniformidad de temperatura inigualable y un innovador control de nitrógeno líquido.
Características:
  • Su diseño compacto minimiza las necesidades de espacio y permite aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento.
  • El sistema es apto para métodos de mantenimiento de inventario tanto manuales como informatizados.
  • Recipientes superaislados con diseño especial de boca estrecha que minimiza la evaporación y conserva el nitrógeno líquido.
  • Las muestras se almacenan por debajo de 180 °C, aunque solo queden menos de 5 cm de nitrógeno líquido en el recipiente.
  • El control de nivel ultrasónico protege muestras irreemplazables con unos niveles mínimos de evaporación y conducción del nitrógeno líquido.
  • El aislamiento por vacío avanzado minimiza la evaporación de nitrógeno líquido y reduce costes de funcionamiento.
  • El control opcional proporciona una lectura continua con LED del nivel de nitrógeno líquido y activa alarmas acústicas y visuales si el nivel cae por debajo del intervalo de seguridad de 2,5 cm aproximadamente.
  • Una alarma opcional advierte además al operador en caso de pérdida excesiva de nitrógeno líquido.
  • El soporte para candado evita el acceso no autorizado.
Locator Jr.:
  • Tiempo de contención estático: 70 días
  • 1600 (100/caja)
  • Tasa de evaporación: 0,85 l/día
Locator 4:
  • Tiempo de contención estático: 112 días
  • 3600 (100/caja)
  • Tasa de evaporación: 0,99 l/día
Locator 8:
  • Tiempo de contención estático: 185 días
  • 1800 (25/caja)
  • Tasa de evaporación: 0,6 l/día
Incluye:
Gradillas de acero inoxidable con índice que encajan en sus ubicaciones correspondientes del recipiente. Cada gradilla dispone de compartimentos de almacenamiento individual capaces de albergar una caja de almacenamiento criogénico Thermo Scientific™ Nalgene™.
Requiere:
Cajas de almacenamiento criogénico Nalgene (pedido por separado). Cada caja dispone de áreas de almacenamiento individuales y numeradas para su uso con viales de 2,0 ml o más pequeños.
Nota:
Las capacidades indicadas corresponden a los viales criogénicos Nalgene de 1,2/2 ml.
Compatible con:
  • Cajas, Nalgene, 5 cm (2 pulg) para viales de 1,0 y 1,5 ml; 100 viales por caja, envase de 10 (CS509X24)
  • Cajas, Nalgene, 5 cm (2 pulg) para viales de 2 ml; 81 viales por caja, envase de 40 (CS509X4); envase de 20 (CS509X5)
  • Cajas, Nalgene, 10 cm (4 pulg) para viales de 5 ml; 81 viales por caja, c/u (CS509X10)
  • CryoClaw™ (AY509X18)
  • Ventosas, 2 recambios para CryoClaw (AY509X19)
  • Diario (LT509X5)
  • Control de nivel instalado por el cliente: CN509X3 (120V, Jr.); CN509X6 (120V, 4); CN509X9 (120V, 8); CN509X1 (220V, Jr.); CN509X4 (220V, 4); CN509X7 (220V, 8)
  • Gradilla, para viales de 5,0 ml (no incluye cajas) (HR509X19A)
  • Viales, 1 ml, envase de 500 (AY509X32)
  • Viales, criogénicos, 1,2 ml, envase de 500, 1,2 ml (AY509X13)
  • Viales, 1,5 ml, envase de 500 (AY509X33)
  • Viales, criogénicos, 2,0 ml, envase de 500, 2,0 ml (AY509X12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Localizador 4 con monitor
Intervalo de temperatura Por debajo de -180°C
Aislamiento Vacío
Certificaciones/conformidad CE, CSA
Para utilizar con (equipo) Locator™ Sistemas de racks y cajas criogénicas
Modelo Locator 4
Opciones de vigilancia Nivel ultrasónico
Tensión 220 V
Admite Viales (3600, 100/Caja)