Description
El sistema Thermo Scientific Locator 6 es un recipiente de almacenamiento de máxima capacidad.
Disponible con o sin monitor de nivel ultrasónico, los sistemas de racks y cajas indexados Thermo Scientific Locator 6 permiten recuperar las muestras de forma rápida y eficiente, ofrecen una capacidad de almacenaje excelente (hasta 6.000 muestras) y combinan un coste muy bajo con un consumo de nitrógeno líquido mínimo.
Características:
- Su diseño compacto minimiza las necesidades de espacio y permite aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento.
- El sistema es apto para métodos de mantenimiento de inventario tanto manuales como informatizados.
- Las muestras se almacenan por debajo de 180 °C, aunque solo queden menos de 5 cm de nitrógeno líquido en el recipiente.
- El control de nivel ultrasónico opcional protege muestras irreemplazables con unos niveles mínimos de evaporación y conducción del nitrógeno líquido.
- Si el nivel de nitrógeno cae por debajo del intervalo de seguridad se acciona una alarma sonora.
- El aislamiento por vacío avanzado minimiza la evaporación de nitrógeno líquido y reduce costes de funcionamiento.
- Bloqueo seguro que evita el acceso no autorizado.
Incluye:
Gradillas indexadas de acero inoxidable diseñadas para su uso con cajas criogénicas Thermo Scientific™ Nalgene™ de 5 cm (gradillas más grandes disponibles para el almacenamiento de ampollas de 5,0 ml). También está disponible con o sin control de nivel de nitrógeno líquido (el control instalado de fábrica opcional se puede adquirir por separado).
Requiere:
Cajas criogénicas Nalgene (pedido por separado).
Compatible con:
- Cajas, Nalgene, 5 cm (2 pulg) para viales de 1 y 1,5 ml; 100 viales por caja, envase de 10 (CS509X24)
- Cajas, Nalgene, 5 cm (2 pulg) para viales de 2 ml; 81 viales por caja, envase de 40 (CS509X4); envase de 20 (CS509X5)
- Cajas, Nalgene, 10 cm (4 pulg) para viales de 5 ml; 81 viales por caja, c/u (CS509X10)
- Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
- Ventosas, 2 recambios para CryoClaw (AY509X19)
- Diario (LT509X5)
- Control de nivel instalado por el cliente: CN509X11-70 (100-220V)
- Gradilla, para viales de 5,0 ml (no incluye cajas) (HR509X32A-70)
- Viales, 1 ml, envase de 500 (AY509X32)
- Viales, criogénicos, 1,2 ml, envase de 500, 1,2 ml (AY509X13)
- Viales, 1,5 ml, envase de 500 (AY509X33)
- Viales, criogénicos, 2,0 ml, envase de 500, 2,0 ml (AY509X12)
Specifications
Specifications
| Tipo | Dewar de LN2 de llenado manual |
| Capacidad (imperial) | 6,2 cu. ft. |
| Capacidad (métrico) | 184 L |
| Aislamiento | Vacío |
| Incluye | Monitor de nivel |
| Modelo | Localizador 6 |
| Tiempo contención estático | 185 Días |
| Altura exterior (imperial) | 37,5 in. |
| Altura exterior (métrico) | 95,3 cm |
| Diámetro (imperial) | 26 in. |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.