Learn More
Lobetyolina, TRC
Código de producto. 30467905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467905 5 mg 5 miligramos
30473234 10 mg 10 miligramos
30479875 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30467905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4693555MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136085-37-5
Fórmula molecular C20H28O8
Peso molecular (g/mol) 396.43
Sinónimo (7E)-2-Hydroxy-1-[(1E)-5-hydroxy-1-pentenyl]-7-nonene-3,5-diynyl β-D-glucopyranoside, (7E)-2-Hydroxy-1-[(1E)-5-hydroxy-1-penten-1-yl]-7-nonene-3,5-diyn-1-yl β-D-Glucopyranoside,
SMILES OCC1[C@H](O)C(O)C(O)[C@@H](O1)OC2[C@@H](O)C(CO)O[C@@H](O)C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lobetyolin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O8/c1-2-3-4-5-7-10-14(23)15(11-8-6-9-12-21)27-20-19(26)18(25)17(24)16(13-22)28-20/h2-3,8,11,14-26H,6,9,12-13H2,1H3/b3-2+,11-8+/t14?,15?,16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1