Learn More
Lobeline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16428546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16428546 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0979
MedChemExpress Lobeline hydrochloride, a nicotinic receptor agonist, acting as a potent antagonist at both α3β2 and α4β2 neuronal nicotinic receptor subtypes.
Lobeline hydrochloride, a nicotinic receptor agonist, acting as a potent antagonist at both α3β2 and α4β2 neuronal nicotinic receptor subtypes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lobeline hydrochloride
Forma física Solid
CAS 134-63-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28ClNO2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo α-Lobeline hydrochlorideL-Lobeline hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 6 mg/mL (16.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1[C@@H](CC(C2=CC=CC=C2)=O)CCC[C@H]1C[C@H](O)C3=CC=CC=C3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 373.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.92
Porcentaje de pureza 99.64%