Learn More
Abnova™ Load 6x Loading Dye Orange F
Código de producto. 16052575
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 ml
Tamaño de la unidad:
6 ml
16052575 6 ml 6 ml
1 options
Código de producto. 16052575 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor D0031.6mL
Esta solución lista para usar puede utilizarse para cargar muestras en geles de agarosa o poliacrilamida.
El colorante de carga 6x contiene azul de bromofenol y xileno cianol FF.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis
Cantidad 6 ml
Requisitos de almacenamiento Almacenar a 4 °C