Learn More
Abnova™ Load 6x Loading Dye Bromophenol Blue
Código de producto. 16042575
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
16042575 6 x 1 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 16042575 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor D0030.6x1mL
Esta solución lista para usar puede utilizarse para cargar muestras en geles de agarosa o poliacrilamida.
El colorante de carga 6x contiene azul de bromofenol y xileno cianol FF.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis
Cantidad 6 x 1 mL
Requisitos de almacenamiento Almacenar a 4 °C. Evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación