Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox™
Código de producto. 15653204
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +150 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
15653204 De -20 °C a +150 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15653204 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 44/811/0 49/503/0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco. El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox Brannan™™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
Termómetro de uso general/agitación con un relleno de alcohol azul de baja toxicidad y respetuoso con el medio ambiente.
  • Fácil de leer gracias al fondo blanco.
  • Cada termómetro se fabrica según los estándares del certificado Traceable
  • Incluye tapón azul sin rosca y anillo de suspensión de seguridad
Especificaciones
Puntos de calibración 3
Certificaciones/conformidad 3 Point UKAS Accreditation Certificate
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Tipo de inmersión inmersión total
Incluye Brannan non roll end cap
Longitud (métrico) 305 mm
Material Glass
Relleno del termómetro Alcohol azul
Tipo de producto Termómetro de laboratorio
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) -20°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +150 °C
Exactitud ±1.0°C
Subdivisión 1 °C
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.